4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-5G
APOSOR6690-5GEA 142 EUR InStock
APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027419
Numéro CAS: 41602-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité