[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 1-(Aminomethyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzene, 2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzylamine
OR6729-1G
APOSOR6729-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR6729-1G
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086189
Numéro CAS: 449758-13-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité