Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-isobutylacrylate
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Point d'ébullition: 95…100 °C (26 mm Hg)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137613
Numéro CAS: 68797-67-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité