1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Formule: C₆H₁₁N₃
MW: 125,172 g/mol
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772801
Numéro CAS: 384821-19-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité