4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
Point d'ébullition: 162 °C (763 mm Hg)
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01111976
Numéro CAS: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité