5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6970-1G OR6970-250MG OR6970-500MG
APOSOR6970-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR6970-1G APOSOR6970-250MG APOSOR6970-500MG
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129457
Numéro CAS: 862168-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité