Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Point d'ébullition: 132…138 °C (0.38 mm Hg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216520
Numéro CAS: 22027-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité