2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Sulphamoylphenyl)benzoic acid, 2'-(Aminosulphonyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 615 EUR InStock
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₄S
MW: 277,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001764
Numéro CAS: 352615-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité