Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602380
Numéro CAS: 1396554-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité