Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]ethanoate, Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]acetate
OR70026-1G OR70026-10G OR70026-5G
APOSOR70026-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR70026-1G APOSOR70026-10G APOSOR70026-5G
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂S
MW: 281,758 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602382
Numéro CAS: 1071597-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité