2-Bromo-3-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G
APOSOR70043-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787450
Numéro CAS: 112970-44-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité