2,4'-Dimethylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,261 g/mol
Point d'ébullition: 273…276 °C
Densité: 0.9924 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15042185
Numéro CAS: 611-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité