2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene, 3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide
OR70129-100MG
APOSOR70129-100MGEA 128 EUR InStock
APOSOR70129-100MG
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄S
MW: 297,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18732812
Numéro CAS: 1261295-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité