4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Cyanoacetyl)phenol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
OR7015-250MG OR7015-1G
APOSOR7015-250MGEA 279 EUR InStock
APOSOR7015-250MG APOSOR7015-1G
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786224
Numéro CAS: 70591-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité