Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70185-5G
APOSOR70185-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,155 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458621
Numéro CAS: 99066-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité