1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70207-1G OR70207-250MG OR70207-5G
APOSOR70207-1GEA 352 EUR InStock
APOSOR70207-1G APOSOR70207-250MG APOSOR70207-5G
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Formule: C₁₄H₂₀
MW: 188,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122918
Numéro CAS: 154427-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité