Tributylsulphoammonium betaine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[Dibutyl(sulphonato)azaniumyl]butane
OR71000-2G OR71000-500MG
APOSOR71000-2GEA 430 EUR InStock
APOSOR71000-2G APOSOR71000-500MG
Tributylsulphoammonium betaine 95%
Tributylsulphoammonium betaine
Formule: C₁₂H₂₇NO₃S
MW: 265,413 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32672293
Numéro CAS: 2364603-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité