3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039063
Numéro CAS: 80151-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité