3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7381-1G OR7381-2.5G OR7381-250MG
APOSOR7381-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR7381-1G APOSOR7381-2.5G APOSOR7381-250MG
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039064
Numéro CAS: 80151-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité