3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990461
Numéro CAS: 85553-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité