3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-3'-methylbiphenyl, 2-(3-Methylphenyl)benzoic acid
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,244 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039113
Numéro CAS: 107412-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité