3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈OS
MW: 188,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038019
Numéro CAS: 103668-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité