3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 181 EUR InStock
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈OS
MW: 188,246 g/mol
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039150
Numéro CAS: 129746-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité