2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₂S
MW: 204,245 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039152
Numéro CAS: 6072-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité