1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368500
Numéro CAS: 849776-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité