3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylglycerol, 3-(Benzyloxy)-1,2-dihydroxypropane
OR7701T-25G
APOSOR7701T-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR7701T-25G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016633
Numéro CAS: 4799-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité