5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-methyl-2-thenaldehyde, 2-Bromo-3-methylthiophene-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-4-methylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Bromo-5-formyl-3-methylthiophene
OR7818-100G OR7818-25G OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA 528 EUR InStock
APOSOR7818-100G APOSOR7818-25G APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₅BrOS
MW: 205,072 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657807
Numéro CAS: 189331-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité