1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7859-5G OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA 219 EUR InStock
APOSOR7859-5G APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086207
Numéro CAS: 14209-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité