Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-2-(methoxycarbonyl)thiophene
OR7902-1G OR7902-5G
APOSOR7902-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR7902-1G APOSOR7902-5G
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,3 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203105
Numéro CAS: 389609-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité