4-Chlorophenylcyanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7950T-250MG OR7950T-25MG
APOSOR7950T-250MGEA 838 EUR InStock
APOSOR7950T-250MG APOSOR7950T-25MG
4-Chlorophenylcyanamide
4-Chlorophenylcyanamide
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114383
Numéro CAS: 13463-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité