6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-[4-(tert-butyl)phenoxy]pyridine, CB-103, 6-(4-(tert-Butyl)phenoxy)pyridin-3-amine
OR8051-1G OR8051-5G OR8051-10G
APOSOR8051-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR8051-1G APOSOR8051-5G APOSOR8051-10G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O
MW: 242.316 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052647
Numéro CAS: 218457-67-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité