6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8052-1G OR8052-5G
APOSOR8052-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR8052-1G APOSOR8052-5G
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride
Formule: C₁₀H₆Cl₂O₂
MW: 229,059 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091502
Numéro CAS: 306935-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité