L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8057-10G OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 855 EUR InStock
APOSOR8057-10G APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₉ClN₂S
MW: 260.742 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179828
Numéro CAS: 306934-78-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité