2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8065-1G OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR8065-1G APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃
MW: 301,193 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180888
Numéro CAS: 306937-21-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité