Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8090-1G OR8090-250MG OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR8090-1G APOSOR8090-250MG APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180894
Numéro CAS: 306937-22-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité