4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314135
Numéro CAS: 301334-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité