4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 717 EUR InStock
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formule: C₁₂H₁₇BrO
Point d'ébullition: 123…125 °C (0.15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075176
Numéro CAS: 14469-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité