4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 38 EUR InStock
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.227 g/mol
Point d'ébullition: 236…237 °C
Densité: 0.986 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98.9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040718
Numéro CAS: 1943-67-5
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité