4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzene, 4-(3-Bromophenyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(3-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR8540-1G OR8540-5G
APOSOR8540-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR8540-1G APOSOR8540-5G
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
MW: 341.243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781211
Numéro CAS: 327030-39-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité