N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8635-1G OR8635-250MG
APOSOR8635-1GEA 257 EUR InStock
APOSOR8635-1G APOSOR8635-250MG
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690308
Numéro CAS: 886851-54-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité