4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Formylphenyl)-4-methylhomopiperazine, 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzaldehyde
OR8679-1G OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA 720 EUR InStock
APOSOR8679-1G APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218,295 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690314
Numéro CAS: 166438-86-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité