6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8681-100MG OR8681-250MG OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA 93.1 EUR InStock
APOSOR8681-100MG APOSOR8681-250MG APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690253
Numéro CAS: 864264-03-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité