4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(4-NO2)-OH.H2O, H-D-Phe(4-NO2)-OH·H2O, (2R)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
OR8781-100G OR8781-25G OR8781-5G
APOSOR8781-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR8781-100G APOSOR8781-25G APOSOR8781-5G
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄·H₂O
MW: 228,202 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150962
Numéro CAS: 444777-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité