Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isopropyl 4-methylbenzenesulphonate, Prop-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR8885-25G OR8885-5G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR8885-25G APOSOR8885-5G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,281 g/mol
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00968877
Numéro CAS: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité