3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 402 EUR InStock
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08543447
Numéro CAS: 49617-80-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité