Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8944-5GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR8944-5G APOSOR8944-25G APOSOR8944-100G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂S·HCl
MW: 183,656 g/mol
Point de fusion: 158 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068022
Numéro CAS: 33305-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité