1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039586
Numéro CAS: 41712-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité