5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900423-10G OR900423-1G OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA 864 EUR InStock
APOSOR900423-10G APOSOR900423-1G APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033554
Numéro CAS: 150226-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité