Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900482-1G OR900482-5G
APOSOR900482-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR900482-1G APOSOR900482-5G
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22586690
Numéro CAS: 16466-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité