4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₆N₂·ClH
MW: 188,698 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689114
Numéro CAS: 1420800-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité